257788
Centrophenoxine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
(4-Chlorophenoxy)acetic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Meclofenoxate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable