254177
Copper
beads, 2-8 mm, 99.9995% trace metals basis
237,00 $
About This Item
237,00 $
Produits recommandés
Essai
99.9995% trace metals basis
Forme
beads
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
2-8 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Spray-dried ternary bioactive glass microspheres: This study examines the structural effects of copper doping in bioactive glass microspheres, highlighting their potential in biomedical applications for controlled drug delivery (Vecchio et al., 2024).
- Design, Synthesis, and Characterization of Stable Copper Nanofluid: Reports on the synthesis of copper nanofluids for enhanced thermal conductivity, relevant in industrial production and various thermal applications (Bhat et al., 2024).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.