Principaux documents
61139
Sigma-Aldrich
Copper
turnings, purum p.a., ≥99.0%
Synonyme(s) :
Cu
250 G
84,00 $
1 KG
268,00 $
84,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
84,00 $
1 KG
268,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
purum p.a.
turnings
Essai
≥99.0%
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L des copeaux
~0.5 cm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤200 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Copper turnings are a form of copper metal that has been specifically cut to have a high surface area. This form of copper is particularly useful because it provides a greater contact area for reagents to interact with which can help speed up reactions and increase yields.
Application
Copper turnings are used to synthesize inorganic salts and organometallic complexes[1] and catalysts that can be employed in a variety of synthetic transformations.[2] It is useful in:
  • Synthesis of polynitro[60]fullerene.[3]
  • Copper-catalyzed azide-alkyne Huisgen cycloaddition (click reaction) to synthesize 5-membered heterocycles.[4][5]
  • Trifluoromethylation of heteroaromatic compounds.[6]
  • Preparation of electrolyte for all-copper hybrid flow batteries.[7]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Synthesis and explosive decomposition of polynitro [60] fullerene.
Cataldo F, et al.
Carbon, 62, 413-421 (2013)
Structural and thermal properties of the alkaline cuprate KCuO2
Giorgio A. Costa, Elena Kaiser
Thermochimica Acta, 591-598 (1995)
Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry (2011)
Evaluation of electrode materials for all-copper hybrid flow batteries.
Leung P, et al.
Journal of Power Sources, 310, 1-11 (2016)
Generation of new fluorophore by Click chemistry: synthesis and properties of β-cyclodextrin substituted by 2-pyridyl triazole.
David O, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6527-6530 (2007)