Key Documents
254053
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Praseodymium trinitrate hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Pr(NO3)3·6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Clé InChI
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Hydration may vary slightly
Pictogrammes
Flame over circleExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Devaraj Ramasamy et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(17), 11527-11539 (2015-04-11)
The current work demonstrates how tailoring the transport properties of thin ceria-based buffer layers in solid oxide fuel or electrolyser cells can provide the necessary phase stability against chemical interaction at the electrolyte/electrode interface, while also providing radical improvements in