Principaux documents
250406
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)-2-thiazoline
97%
Synonyme(s) :
2-(Methylmercapto)-2-thiazoline
10 G
241,00 $
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
241,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7NS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.24
Beilstein:
106353
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.592 (lit.)
pb
216-217 °C (lit.)
Densité
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS2/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
QFGRBBWYHIYNIB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Methylthio)-2-thiazoline has been used in the preparation of:
  • novel tri- and tetracyclic hetero systems, via reaction with heteroaromatic 2-aminoesters[1]
  • 2-(2-chlorobenzylamino)-2-thiazoline[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Reagents for new heteroannelation reactions III. 2-(Methylthio)-2-thiazoline.
Sauter F, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 128(5), 503-508 (1997)
Synthesis and octopaminergic agonist activity of 2-(substituted benzylamino)-2-thiazolines.
Hirashima A, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56, 1062-1062 (1992)