Principaux documents
250201
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium octachlorodirhenate(III)
98%
About This Item
Formule linéaire :
{[CH3(CH2)3]4N}2Re2Cl8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1140.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.8ClH.2Re/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;8*1H;;/q2*+1;;;;;;;;;2*+3/p-8
Clé InChI
DSDHKKNVLJDBNO-UHFFFAOYSA-F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable