Principaux documents
517666
Sigma-Aldrich
Samarium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sm(acac)2
100 G
305,00 $
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
305,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Sm · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.68 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: samarium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Sm](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Sm/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Clé InChI
CDHHPUQJWXMQHC-KJVLTGTBSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges