248037
2,5-Difluorobenzonitrile
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
33-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
Clé InChI
OJTMHIMQUQOLJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup