Principaux documents
245224
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid hydrate
About This Item
Formule linéaire :
HO3SC6H4CO2H · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.18 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Chaîne SMILES 
O.OC(=O)c1ccccc1S(O)(=O)=O
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges