245070
Tetramethylammonium acetate
≥97%
Synonyme(s) :
N,N,N-trimethyl-methanaminium acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
solid
Pf
184 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.C2H4O2/c1-5(2,3)4;1-2(3)4/h1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable