Principaux documents
402761
Sigma-Aldrich
Tin(II) oxalate
98%
Synonyme(s) :
Oxalic acid tin(II) salt, Stannous oxalate
100 G
57,40 $
500 G
147,00 $
57,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
57,40 $
500 G
147,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SnC2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.73
Beilstein:
3708588
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: tin
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
O=C1O[SnH2]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
Clé InChI
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Cardio-vascular system, Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Jung Sang Cho et al.
Scientific reports, 6, 23915-23915 (2016-04-02)
A commercially applicable and simple process for the preparation of aggregation-free metal oxide hollow nanospheres is developed by applying nanoscale Kirkendall diffusion to a large-scale spray drying process. The precursor powders prepared by spray drying are transformed into homogeneous metal