242004
4-Methyl-5-vinylthiazole
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
pb
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ncsc1C=C
InChI
1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
Clé InChI
QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup