241660
1-Bromo-5-chloropentane
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)5Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.49
Beilstein:
1732341
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
pb
210-212 °C (lit.)
Densité
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES
ClCCCCCBr
InChI
1S/C5H10BrCl/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Clé InChI
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-5-chloropentane was used in the synthesis of novel tetrathiafulvalenophanes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Crisscross-overlapped tetrathiafulvalenophanes.
Takimiya K, et al.
Tetrahedron Letters, 36(28), 5045-5048 (1995)