241164
Tetraethylene glycol dimethyl ether
≥99%
Synonyme(s) :
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether, Dimethoxytetraethylene glycol, Dimethyltetraglycol, Tetraglyme
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7.7 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
510 °F
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
275-276 °C (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Chaîne SMILES
COCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup