241075
Allylamine
≥99%
Synonyme(s) :
2-Propen-1-ylamine, 3-Amino-1-propene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
4.09 psi ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
22 %
Indice de réfraction
n20/D 1.420 (lit.)
pb
53 °C (lit.)
Pf
−88 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves