237574
1,4-Dibromo-2,3-butanediol
95%, mixture of R,R and S,S isomers
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Pf
82-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCC(O)C(O)CBr
InChI
1S/C4H8Br2O2/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-4,7-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
XOWDQAHYPSENAC-QWWZWVQMSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable