Principaux documents
D39185
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-butanol
85%, technical grade
5 G
61,40 $
25 G
161,00 $
61,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
61,40 $
25 G
161,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2CH(OH)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
pb
114-115 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
2.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(CBr)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-2-1-4(7)3-6/h4,7H,1-3H2
Clé InChI
PSSRAPMBSMSACN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves