236691
(R)-(−)-2-Butanol
99%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-sec-Butyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
12.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −13°, neat
Température d'inflammation spontanée
761 °F
Limite d'explosivité
9.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
pb
97-100 °C (lit.)
Densité
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Application
- 1-[(S)-2-butyl]-3,5 diphenyl-1H-1,2,4 triazole from 3,5 diphenyl-1H-1,2,4 triazole by Mitsunobu reaction.[1]
- 2-butyl tosylate building block by reacting with toluenesulfonyl chloride.[2]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters