A83407
(S)-(−)-2-Methylbutanol
99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]23/D −5.8°, neat
Indice de réfraction
n/D 1.41
Point d'ébullition
129-131 °C (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
Catégories apparentées
Application
- (S)-(−)-2-Methyl-1-butyloxy carbonyl amino hexyl isocyanate (MBI), which is used to synthesize isocyanate copolymers.
- Chiral alkoxynaphathoic acid derivatives having liquid crystalline properties.
- 3,4-Bis[(S)-2-methylbutoxy]thiophene, a key intermediate for the synthesis of polythiophenes.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
108.5 °F
Point d'éclair (°C)
42.5 °C