537993
Butan-1-ol
99.9%
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
5.5 mmHg
Pureté
99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
11.2 %
Impuretés
≤0.005% Acidity (as Acetic acid)
≤0.020% n-Butyraldehyde
≤0.05 mg/mL Nonvolatile matter
≤0.050% Carbonyl (as C=O)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.100% Di-n-butyl ether
≤0.100% Isobutyl alcohol
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
Point d'ébullition
116-118 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.3 ppm
Chaîne SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup