Principaux documents
236446
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane
≥99%
Synonyme(s) :
Chlorure bromure de triméthylène, I-BCP
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.44
Numéro Beilstein :
605278
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
144-145 °C (lit.)
Densité
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clé InChI
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par