233501
4-Hexylaniline
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
279-285 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H19N/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(13)10-8-11/h7-10H,2-6,13H2,1H3
Clé InChI
OVEMTTZEBOCJDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves