233285
3-Chloro-4-fluorophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
104 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H
Clé InChI
ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup