Documents
233129
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
59-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H9F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
JXIWJBWMQXDALU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Assymmetric reduction of 2-(trifluoromethyl)benzophenone by lithium aluminium hydride treated with (S)-(+) or (R)-(−)-2 (2-iso-indolinyl)butan-1-ol has been investigated.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Preparative synthesis of optically pure ortho-substituted benzhydrols by asymmetric reductions of the corresponding benzophenones.
Brown E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(7), 841-844 (1992)