232173
S,S-Diphenylsulfilimine monohydrate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
67-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].N=S(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS.H2O/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H;1H2
Clé InChI
YLGYIQQZVOCMDO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- N-(5-nitrosouracil-6-yl)sulfilimines
- N-(1,3-dimethyl-6-uracilyl)-S,S-diphenylsulfilimines
- N-(5-formyl-1,3-dimethyl-6-uracilyl)-S,S-diphenylsulfilimines
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3