Principaux documents
231258
Sigma-Aldrich
1-Aminohexylamide gel
~2.4 meq/g
Synonyme(s) :
Poly(acrylic acid 6-aminohexylamide)
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CH[C(O)NH(CH2)6NH2]-]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
gel volume in water 4 4mL/g
Niveau de qualité
Activité spécifique
~2.4 meq/g
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Groupe fonctionnel
amine
Application
Affinity chromatography.
Caractéristiques et avantages
Cross-linked poly(methyl acrylate) reacted with 1,6-diaminohexane to form amino-amide. Used in water or organic solvents. Stable at pH 2-11. Good chemical and mechanical stability, high terminal amine content, low steric hindrance to amine groups.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable