Principaux documents
23070
Sigma-Aldrich
(1-Chloroethyl)trimethylsilane
technical, ≥90% (GC)
5 ML
303,00 $
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
303,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H13ClSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.70
Beilstein:
1732094
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422
pb
116 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
CC(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(6)7(2,3)4/h5H,1-4H3
Clé InChI
UWJVDEZZIPJQRF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Treating this chlorosilane with sec-BuLi gives 1-chloro-1-trimethylsilylethyl lithium which reacts with aldehydes and ketones to form methyl ketones via an intermediate α,β-epoxysilane.; Used in an efficient synthesis of R(+)-frontalin[1][2]; The Grignard reagent is useful for many reactions[3][4][5]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F
Point d'éclair (°C)
20 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
P. Magnus et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 297-297 (1978)
S. Sato et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 344, 71-71 (1988)
J.A. Soderquist et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 3571-3571 (1980)
T. Hayashi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 3772-3772 (1986)
F. Cooke et al.
Organometallics, 1, 893-893 (1982)