Principaux documents
229830
Sigma-Aldrich
Rubidium sulfate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sulfuric acid, dirubidium salt
About This Item
Formule linéaire :
Rb2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤200 ppm Trace metallic impurities
Densité
3.613 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Rb+].[Rb+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Rb/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable