701874
1,3-Bis(N-carbazolyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
1,3-Di(9H-carbazol-9-yl)benzene, 9,9′-(1,3-Phenylene)bis-9H-carbazole, N,N′-Dicarbazolyl-3,5-benzene, mCP
432,00 $
About This Item
432,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
173-178 °C
λmax
292, 338 nm
Fluorescence
λem 345, 360 nm in THF
Énergie orbitale
HOMO 6.1 eV
LUMO 2.4 eV
Performance des dispositifs OLED
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIr6 (8%)/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 28718 Cd/m2
- Max. EQE: 19.8 %
- Turn-On Voltage: 3 V
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 35677 Cd/m2
- Max. EQE: 23.5 %
- Turn-On Voltage: 2.8 V
Chaîne SMILES
c1cc(cc(c1)-n2c3ccccc3c4ccccc24)-n5c6ccccc6c7ccccc57
InChI
1S/C30H20N2/c1-5-16-27-23(12-1)24-13-2-6-17-28(24)31(27)21-10-9-11-22(20-21)32-29-18-7-3-14-25(29)26-15-4-8-19-30(26)32/h1-20H
Clé InChI
MZYDBGLUVPLRKR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study