Principaux documents
229334
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 37
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H16N3Na3O11S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
711.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1cc(Nc2ccccc2)c3c(cccc3c1N=Nc4cc(cc5cc(cc(O)c45)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C26H19N3O11S3.3Na/c30-21-12-17(42(35,36)37)10-14-9-16(41(32,33)34)11-20(24(14)21)28-29-26-18-7-4-8-23(43(38,39)40)25(18)19(13-22(26)31)27-15-5-2-1-3-6-15;;;/h1-13,27,30-31H,(H,32,33,34)(H,35,36,37)(H,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
LONJZSVIJVYVID-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable