229229
Tetraethyltin
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Point d'ébullition
181 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Densité
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[Sn](CC)(CC)CC
InChI
1S/4C2H5.Sn/c4*1-2;/h4*1H2,2H3;
Clé InChI
RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup