Principaux documents
229180
Sigma-Aldrich
(+)-Diisopropyl L-tartrate
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonyme(s) :
L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester
About This Item
Formule linéaire :
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.25
Beilstein:
1727863
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
eCl@ss :
39021705
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]24/D +17°, neat
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
152 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
Clé InChI
XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
Application
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols[1][2][3] and α-furfuryl amides[4] by enantioselective epoxidation.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)