Principaux documents
8.18531
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
100 G
49,20 $
500 G
67,00 $
2.5 KG
224,00 $
49,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
49,20 $
500 G
67,00 $
2.5 KG
224,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-766-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pression de vapeur
<5 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
168-170 °C
Température de transition
flash point 210 °C
Solubilité
1390 g/L
Densité
1.76 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup