Principaux documents
227900
Sigma-Aldrich
Silver chlorate
99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Argentous chlorate
10 G
201,00 $
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
201,00 $
About This Item
Formule linéaire :
AgClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
230 °C (lit.)
Densité
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ag+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO3/c;2-1(3)4/h;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
SDLBJIZEEMKQKY-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges