Principaux documents
226513
Sigma-Aldrich
B-Bromo-9-BBN solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyme(s) :
9-Bromo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14BBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Concentration
1.0 M in methylene chloride
Densité
1.315 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
BrB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BBr/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
Clé InChI
FYZDPIIMSZAKGP-OCAPTIKFSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable