226378
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid imide
97%
Synonyme(s) :
N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid imide, HONB
248,00 $
About This Item
248,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
165-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ON1C(=O)[C@@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]2C1=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6-,7+
Clé InChI
ZUSSTQCWRDLYJA-UMRXKNAASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable