226335
Bis(méthylthio)méthane
99%
Synonyme(s) :
Diméthylthiométhane, Formaldéhyde diméthyl mercaptal
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
Point d'ébullition
147 °C (lit.)
Solubilité
aqueous base: insoluble(lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup