Principaux documents
221414
Sigma-Aldrich
4′-Bromovalerophenone
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98%
Forme
solid
pb
168-169 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
STYJKBMRWQQJIS-UHFFFAOYSA-N
Application
4′-Bromovalerophenone may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable