Documents
M9203
Sigma-Aldrich
2′-Methoxyacetophenone
99%
Synonyme(s) :
2-Acetylanisole
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro Beilstein :
1100602
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5393 (lit.)
Point d'ébullition
131 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Victoria Ruiz-Hernández et al.
Frontiers in plant science, 12, 647347-647347 (2021-09-10)
Studies on the selection of floral traits usually consider pollinators and sometimes herbivores. However, humans also exert selection on floral traits of ornamental plants. We compared the preferences of bumblebees (Bombus terrestris), thrips (Frankliniella occidentalis), and humans for flowers of