22134
(+)-β-Cedrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1S,2R,5S)-8-Methylene-2,6,6-trimethyltricyclo[5.3.1.01.5]undecane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]/D 11.5 to 14.5°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.502
Point d'ébullition
263-264 °C (lit.)
Densité
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]1(C2=C)C(C)(C)[C@@](CC[C@H]3C)([H])[C@]3(CC2)C1
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
Clé InChI
DYLPEFGBWGEFBB-OSFYFWSMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves