220396
Ethyl 2-acetoxy-2-methylacetoacetate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-acetyllactate acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
80-84 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H14O5/c1-5-13-8(12)9(4,6(2)10)14-7(3)11/h5H2,1-4H3
Clé InChI
RHFWCEYBHLGCKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves