Documents
218006
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-hydroxypyridine
99%
Synonyme(s) :
5-Chloro-3-pyridinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
160-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
Clé InChI
TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Chloro-3-hydroxypyridine undergoes Suzuki-Miyaura cross-coupling with 3-pyridylboronic acid in the presence of Pd catalyst to yield hydroxybiphenyls.
Application
5-Chloro-3-hydroxypyridine was used in the preparation of 4-(5-chloropyridin-3-yloxy)isoquinoline.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Robbins TA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 111-111 (1994)
Microwave-promoted Suzuki-Miyaura coupling of arylboronic acids with 1-bromo-2-naphthol, o-bromophenol, and o-chlorophenol.
Wawrzyniak P and Heinicke J.
Tetrahedron Letters, 47(50), 8921-8924 (2006)