215333
4-Hydroxy-D-phenylglycine
≥98%
Synonyme(s) :
(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D −158±3°, c = 1 in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clé InChI
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable