Principaux documents
21335
Sigma-Aldrich
(1R)-Camphor oxime
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1R)-1,7,7-Trimethylbicylco[2,2,1]heptan-2-one oxime
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.25
Beilstein:
2413664
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −40.5±1°, c = 5% in ethanol
Pf
115-119 °C
Groupe fonctionnel
oxime
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(\C2)=N\O
InChI
1S/C10H17NO/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(6-7)11-12/h7,12H,4-6H2,1-3H3/b11-8+/t7-,10+/m1/s1
Clé InChI
OVFDEGGJFJECAT-RZIOALPKSA-N
Autres remarques
Chiral intermediate; starting material for the preparation of R(+)-bornylamine and R(-)isobornylamine[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
W. Huckel et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 625, 1-1 (1959)