Principaux documents
8.22311
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, for resolution of racemates
100 G
76,70 $
76,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
76,70 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
221-554-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
pH
0.3 (200 g/L in H2O)
Pf
195 °C (decomposes)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])C[C@@]21C([C@@H](CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/p-1/t7-,10-/m0/s1
Clé InChI
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable