Principaux documents
211427
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitro-o-toluic acid
98%
100 G
73,70 $
73,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
73,70 $
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C6H2(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
73,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
205-207 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(8(11)12)2-5(9(13)14)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Synthesis of a series of heterocyclic derivatives of 3,5-dinitro-o-toluic acid has been reported[1].
Application
3,5-Dinitro-o-toluic acid was used in the synthesis of isoquinolone[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of some heterocyclic derivatives of 3, 5-dinitro o-toluic acid.
Wu MT.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 9, 31-31 (1972)
Pyridine annelation of o-methyl arylcarboxylic acids with vilsmeier reagents.
Meth-Cohn O and Taljaard HC.
Tetrahedron Letters, 24(42), 4607-4610 (1983)