Principaux documents
524417
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitro-o-toluamide
98%
Synonyme(s) :
2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide
50 G
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C6H2(CH3)CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
170-180 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
Clé InChI
ZEFNOZRLAWVAQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Water solubility of 3,5-Dinitro-o-toluamide (3,5-DNoTAME) is 447.5mg/L. It affords 3-amino-5-nitro-o-toluamide, via biological reduction.[1] 3,5-DNoTAME also forms colored complexes on reaction with various diamines and organic solvents.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Determination of 3,5-dinitro-o-toluamide in poultry feedstuffs and pre-mixes by high-performance liquid chromatography.
I W Burns et al.
The Analyst, 105(1250), 509-512 (1980-05-01)
Determination of 3,5-dinitro-o-toluamide in feedstuffs and pre-mixes.
M Severijnen et al.
The Analyst, 100(1192), 482-484 (1975-07-01)
J F Ryley et al.
Parasitology, 73(3), 287-309 (1976-12-01)
Features of the anticoccidial activity of nicarbazin, amprolium, zoalene, sulphadimidine, diaveridine, Darvisul, spiramycin, chloramphenicol and oxytetracycline have been re-investigated both in vivo and in cell culture using Eimeria tenella. Of the drugs studied, only spiramycin was appreciably coccidiocidal, although nicarbazin
D Holderread et al.
Poultry science, 62(6), 1125-1127 (1983-06-01)
Frequently, publications pertaining to waterfowl state that medicated feeds should not be fed to ducklings and goslings. In some localities, producers and hobbyists who raise a small number of ducklings and goslings can purchase only medicated chick, turkey, or gamebird
Coccidiostat toxicity.
I R Cameron et al.
The Veterinary record, 111(13), 307-307 (1982-09-25)