209872
4-tert-Butyl-N,N-dimethylaniline
98%
450,00 $
About This Item
450,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
250-253 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H19N/c1-12(2,3)10-6-8-11(9-7-10)13(4)5/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
SJDILFZCXQHCRB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup