206172
Rhodium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
467,00 $
About This Item
467,00 $
Produits recommandés
Forme
pellets
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
0.5 wt. % loading
Taille des particules
3.2 mm
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable