204560
Terbium(III) chloride hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Terbium trichloride hexahydrate, Terbium(3+) trichloride hexahydrate, Trichloroterbium hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: terbium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densité
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.